Learn More
Macherey-Nagel™ Columna NUCLEODUR™ HILIC para HPLC, partículas de 3 μm
Ideal para aplicaciones de HPLC analítica con compuestos hidrofílicos. La columna para HPLC Macherey-Nagel™ NUCLEODUR™ HILIC, partículas de 3 μm es una columna estándar EC con fase de sílice de alta pureza. Las columnas están disponibles en una variedad de diámetros y longitudes.
Marca:  Macherey-Nagel™ 760532.30
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12748862
  • 713.00€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Descripción
Este producto es adecuado para aplicaciones de cromatografía de interacción hidrófila (HILIC). Presenta una fase altamente pura de sílice modificada con ácido amónico/sulfónico con un eluyente 80:20 de acetonitrilo-agua. Estas columnas estándar EC tienen un tamaño de partícula de 3 μm y se utilizan en la HPLC analítica.
  • Ideales para cromatografía estable y reproducible de analitos altamente polares
  • Adecuadas para aplicaciones analíticas y preparativas
  • Período de acondicionamiento de la columna muy corto
  • Se utiliza con compuestos hidrófilos como: ácidos y bases polares orgánicos, compuestos naturales polares, nucleósidos, oligonucleótidos, aminoácidos, péptidos, vitaminas solubles en agua
Especificaciones
Especificaciones
Amoníaco/ácido sulfónico
Amoníaco/ácido sulfónico
0,34 mL/min
hidrófobos
50 mm
80:20 Acetonitrilo/agua
3 μm
110 Å
1 unidad
340 m²/g
Sílice modificada con amonio/ácido sulfónico
7 %
No
Acero inoxidable
Columna de análisis
3 mm
Para cromatografía estable y reproducible de analitos altamente polares
8700 psi (600 bar)
Esférica
De 2 a 8,5
0,9 ml/g
80:20 Acetonitrilo/agua
60 °C
Sílice
HILIC
HILIC
Columna para EC