Learn More
Macherey-Nagel™ Columna HPLC de fase de exclusión por tamaños y permeación de gel de fase SEC/GPC Nucleogel™, 5 μm, 7,7 mm x 300 mm
Formato de columna: Columna de análisis; Tamaño de poro: 104 Å; fase de columna: Exclusión por tamaño y permeación en gel
Marca: Macherey-Nagel™ 719406
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
Polímero | |
Macroporos | |
300 mm | |
Esférica | |
104Å | |
tolueno | |
Polímero DVB (divinilbenceno) | |
Exclusión por tamaño y permeación en gel | |
Columna de análisis |
Columna de análisis | |
7,7 mm | |
tolueno | |
5 μm | |
1 unidad | |
Fase SEC/GPC | |
Exclusión por tamaño y permeación en gel | |
Poliestireno |