Learn More
Macherey-Nagel™ Separador magnético NucleoMag™ SEP
Diseñado para la rápida purificación manual de ácidos nucleicos utilizando kits NucleoMag™ 96. El separador magnético Macherey-Nagel™ NucleoMag™ SEP admite las placas de separación y mantiene los gránulos magnéticos en su lugar mientras se retira el tampón de lavado y se recupera el tampón de elución.
Marca: Macherey-Nagel™ 744900
Descripción
Los kits NucleoMag™ se basan en la tecnología de gránulos magnéticos de Macherey-Nagel y permiten la purificación rápida y simultánea de ácidos nucleicos de alta calidad a partir de sangre completa. La tecnología de gránulos magnéticos proporciona un sistema cerrado, lo que reduce en gran medida el riesgo de contaminación cruzada. Los kits y el separador también se pueden utilizar en instrumentos habituales de manipulación de líquidos, lo que permite una automatización completa.
Utilizando el método NucleoMag™, el ADN genómico se une selectivamente a los gránulos NucleoMag™. Durante el lavado y la elución, los gránulos se dispersan libremente en la solución. Para separar los gránulos de la solución, la placa de separación se transfiere a NucleoMag™ SEP. Los gránulos se atraen al imán. Mientras tanto, el tampón de lavado se puede eliminar del pozo o se puede recuperar el tampón de elución que contiene el ADN purificado, respectivamente.
- Tecnología de microesferas magnéticas
- Producción: de 1 μg a 4 μg
- Material de muestras: 100 μl de sangre completa
- Volumen de elución: De 25 μl a 100 μl
- Capacidad de fijación: 0,4 μl/1 μl de gránulos
- Tiempo de preparación: 120min/96 prep.
- Tamaño del fragmento: De 300 bp a 30 kb
- Formato: gránulos superparamagnéticos (tamaño de los gránulos: de 1 μm a 3 μm)
Especificaciones
1 Ea., 15°C to 25°C | |
Kits NucleoMag™ 96 | |
Separador magnético NucleoMag™ SEP |
Magnetic Bead | |
Rápida purificación manual de ácidos nucleicos | |
1 Ea. |