Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC Nucleosil™ 100-10 CN
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 5%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: Fase normal e inversa
469.00€ - 516.88€
Especificaciones
Química de columna Ciano
Formato de columna Columna de análisis
Entrecruzamiento Ciano
Para utilizar con Cromatografía de fase normal y fase inversa
Tipo de funcionalidad/interacción Interacciones p-p, interacciones polares e hidrófobas
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Diámetro (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10246841
Ver documentos
Macherey-Nagel™
720024.46
4,6 mm
516.88€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Añadir a la cesta
10286791
Ver documentos
Macherey-Nagel™
720024.40
4 mm
469.00€
cada uno
Solo quedan null
En stock
Especificaciones
Ciano
Ciano
Interacciones p-p, interacciones polares e hidrófobas
250 mm
Esférica
De 2 a 8
1 unidad
L10
Sílice
Modo mixto
Columna para EC
Columna de análisis
Cromatografía de fase normal y fase inversa
n-heptano
10 μm
100 Å
n-heptano
Ciano (CN)
5 %
Fase normal y reversa