Learn More
Macherey-Nagel™ Columna Nucleosil™ 100-5 C18 EC
Separe mezclas basadas en interacciones hidrófobas (van der Waals) con la HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento). Las columnas de EC Nucleosil™ 100-5 C18 están disponibles en una amplia variedad de diámetros internos y longitudes.
385.00€ - 744.00€
Especificaciones
Química de columna | Sílice |
---|---|
Formato de columna | Columna de análisis |
Entrecruzamiento | Octadecilo |
Para utilizar con | Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica |
Tipo de funcionalidad/interacción | hidrófobos |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10516481
|
Macherey-Nagel™
720002.20 |
125 mm | 2 mm |
449.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10012721
|
Macherey-Nagel™
720014.20 |
250 mm | 2 mm |
569.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 22-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10286931
|
Macherey-Nagel™
720002.46 |
125 mm | 4,6 mm |
565.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10358631
|
Macherey-Nagel™
720014.30 |
250 mm | 3 mm |
469.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10482032
|
Macherey-Nagel™
720002.30 |
125 mm | 3 mm |
385.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10499731
|
Macherey-Nagel™
720014.46 |
250 mm | 4,6 mm |
744.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10276931
|
Macherey-Nagel™
720002.40 |
125 mm | 4 mm |
412.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
10467431
|
Macherey-Nagel™
720014.40 |
250 mm | 4 mm |
703.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
Separe mezclas basadas en interacciones hidrófobas (van der Waals) con la HPLC (cromatografía líquida de alto rendimiento).Las columnas de EC Nucleosil™ 100-5 C18 están disponibles en una amplia variedad de diámetros internos y longitudes.
- Octadecyl modified silica phases for HPLC
- endcapped · USP L1
- Nonpolar, endcapped phases for RP chromatography
- pH stability at 20 °C: 2–8, carbon content depending on pore size (see table below)
- Separation mechanism based on hydrophobic (van der Waals) interactions, slight residual silanol interactions
- Eluent in column acetonitrile – water
Especificaciones
Sílice | |
Octadecilo | |
hidrófobos | |
Acetonitrilo/agua | |
De 2 a 8 | |
1 unidad | |
L1 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa | |
EC |
Columna de análisis | |
Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica | |
Sí | |
5 μm | |
100 Å | |
Acetonitrilo/agua | |
C18 | |
15 % | |
Sí | |
Columna para EC |