Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleosil™ 100-5 CN
Marca: Macherey-Nagel™ 721604.40
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
5% | |
5 μm | |
100Å | |
4 mm | |
n-heptano | |
Sílice | |
Precolumna | |
HPLC | |
Sí | |
L10 |
Desde 2 hasta 8 | |
8 mm | |
Precolumna para HPLC/CC | |
NUCLEOSIL™ CN | |
n-heptano | |
Ciano | |
HPLC | |
Esférica | |
Hidrófobo, p-p |