Learn More
Macherey-Nagel™ Precolumnas para HPLC/CC Nucleosil™ 100-5 Standard C18
178.00€
Especificaciones
Carga de carbono | 15% |
---|---|
pH | Desde 2 hasta 8 |
Tamaño de partículas | 5 μm |
Longitud (métrico) | 8 mm |
Tamaño de poro | 100Å |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12722063
|
Macherey-Nagel™
721602.30 |
3 mm |
178.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envoi: 10-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10002881
|
Macherey-Nagel™
721602.40 |
4 mm |
178.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envoi: 03-07-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
15% | |
5 μm | |
100Å | |
NUCLEOSIL™ Standard C18 | |
Acetonitrilo/agua | |
Octadecilo | |
HPLC | |
Esférica | |
hidrófobos | |
L1 |
Desde 2 hasta 8 | |
8 mm | |
Precolumna para HPLC/CC | |
Acetonitrilo/agua | |
Sílice | |
Precolumna | |
HPLC | |
Sí | |
Sí |