Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC de separación Nucleosil™ 300-5 C4 EC
Column Format: Analytical Column; Carbon Load: 2%; Pore Size: 300 Å; Column Phase: Reversed Phase and Ion-Pairing
469.00€ - 495.00€
Especificaciones
Formato de columna | Columna de análisis |
---|---|
Longitud (métrico) | 250 mm |
Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
Tamaño de partículas | 5 μm |
pH | Desde 2 hasta 8 |
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10358681
|
Macherey-Nagel™
720059.46 |
4,6 mm |
495.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 04-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
10174551
|
Macherey-Nagel™
720059.40 |
4 mm |
469.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Especificaciones
Columna de análisis | |
5800 psi (400 bar) | |
Desde 2 hasta 8 | |
100 m²/g | |
L26 | |
Sílice | |
Modo mixto | |
Fase reversa y emparejamiento de iones |
250 mm | |
5 μm | |
300 Å | |
60 °C | |
C4 | |
2% | |
Sí | |
Columna de separación para EC |