Learn More
Macherey-Nagel™ Columna de HPLC Nucleosil™ CN/CN-RP 100-5 CN-RP
Carga de carbono: 5%; tamaño de poro: 100 Å; fase de columna: fase normal e inversa
Marca:  Macherey-Nagel™ 720090.46
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10266311
  • 495.00€ / cada uno
Solo quedan null
En stock
Especificaciones
Sílice
4,6 mm
p-p, Polar, hidrófoba
250 mm
n-heptano
5 μm
100 Å
350 m²/g
L10
Sílice
Modo mixto
Fase normal y reversa
Cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC) analítica
Ciano
HPLC
5800 psi (400 bar)
Esférica
De 2 a 8
CN
60 °C
Ciano (CN)
5 %
No
Columna para EC