Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Blood, Mini kit for DNA from blood
Purifica el ADN genómico rápida y fácilmente. Las columnas de sangre NucleoSpin™ permiten la purificación de ADN genómico a partir de sangre y fluidos biológicos.
Marca: Macherey-Nagel™ 740951.50
Descripción
Características- Para la purificación rápida de ADN de alta calidad a partir de sangre.
- ADN listo para usar en menos de 30 minutos.
- Eliminación completa de inhibidores de PCR.
- Adecuado para sangre completa, tratada con citrato, EDTA, heparina, CPDA.
- Alta producción del ADN uniforme
- Adecuado para el aislamiento de ADN viral.
- Aislamiento de ADN genómico, bacteriano y viral.
- ADN de sangre completa (sangre humana o animal, fresca o congelada).
- ADN de sangre completa tratado con citrato, EDTA, heparina y CPDA
- ADN de suero, plasma, capa, plaquetas, líquidos corporales (p. ej., líquido amniótico).
- ADN de células cultivadas
- ADN adecuado para (PCR, Southern Blotting, reacciones enzimáticas, etc.).
Especificaciones
Tecnología de membrana de sílice | |
Silica Membrane Technology | |
Para aislamiento de ADN genómico, bacteriano y viral. | |
50 | |
1Each | |
4-6 μg |
Minicolumnas de centrifugación | |
PCR, Southern Blotting, reacciones enzimáticas | |
Tubos de recogida de 2 ml, tampones, proteinasa K | |
Columna de sangre NucleoSpin™ | |
30min |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P264-Lavarse con agua concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P330-Enjuagarse la boca.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: guanidine hydrochloride / 2-propanol