Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plant II, Mini Kit for DNA from Plants
Aísle y purifique el ADN genómico de muestras vegetales. Los kits NucleoSpin™ Plant II permiten un rendimiento mejorado y un ADN de calidad.
Marca:  Macherey-Nagel™ 740770.10
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11992492
  • 51.70€ / 10 reacciones
Descripción
Características
  • La segunda generación para el aislamiento rápido del ADN genómico de muestras vegetales
  • con un rendimiento y una calidad mayores
  • Se incluyen dos tampones de lisis alternativos para el procesamiento óptimo de varias muestras con la máxima flexibilidad:
  • Tampón de lisis PL1, basado en el método de lisis CTAB
  • Tampón de lisis PL2, basado en el método de lisis SDS
  • Se incluyen filtros NucleoSpin™ para la clarificación del lisado
  • Composiciones de tampón mejoradas: mayor rendimiento y pureza
  • Membrana de sílice optimizada: mejora de la unión al ADN
  • Inhibidor de ARNasa A incluido
Aplicaciones
  • ADN de células y tejidos vegetales
  • ADN de hongos
  • Aplicaciones posteriores típicas: PCR, Southern Blotting y reacciones enzimáticas
Especificaciones
Especificaciones
10 Preps
Planta II
<100 mg wet weight, <20 mg dry weight
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: guanidine hydrochloride, ethanol/dodecylsulfate, sodium salt/guanidine hydrochloride, 2-propanol
Certificados
Ver productos accesorios