Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Plasmid Columns for plasmid DNA
Columnas de repuesto para su uso con kits NucleoSpin™ Plasmid para la preparación rápida y a pequeña escala de ADN plasmídico de alta pureza y de secuenciación.
Marca: Macherey-Nagel™ 740588.50S
43.20 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
NucleoSpin™ Plasmid
- Para la preparación rápida a pequeña escala de ADN plasmídico de alta pureza
- Procedimiento rápido: 6 minipreparaciones en 25 min
- Alta capacidad: hasta 50 μg de ADN plasmídico
- Tampón de lavado de sal caotrópica: ADN extrapuro
- Aplicaciones posteriores: clonación, secuenciación, PCR, transformación y análisis de restricción
- Plásmidos de alto número de copias de E. coli
- Plásmidos de bajo número de copias, construcciones de P1 o cósmidos (se requieren mayores volúmenes de tampón)
- ADN plasmídico a partir de bacterias grampositivas y limpieza de ADN plasmídico a partir de mezclas de reacción
- Protocolo complementario para ADN M13 disponible
Especificaciones
Minicolumna de centrifugación | |
Cultivo de E. coli | |
Volumen de elución: 50 μl | |
Kit NucleoSpin™ Plasmid | |
Solo columnas | |
50 unidad |
Silica Membrane Technology | |
Capacidad de fijación: 50 μg | |
ADN plasmídico de grado secuencial | |
Preparación de ADN plasmídico de alta pureza | |
Colmuna NucleoSpin Plasmid con tapa | |
2 - 10 ml |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Otros peligros
- NucleoSpin Plasmid
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: sodium hydroxide solution (diluted < 2 %), dodecyl sulfate,sodium salt/guanidine hydrochloride/2-pr