Learn More
Macherey-Nagel™ ARN NucleoSpin™, minkit para purificación de ARN
Recupere ARN rápidamente con el minikit de columnas de centrifugado. Las columnas de ARN Macherey Nagel™ NucleoSpin™ se han optimizado para el aislamiento de ARN de máxima integridad
Marca:  Macherey-Nagel™ 740955.12C
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15373604
  • 76.55€ / 300 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Features
  • DNase included for on-column DNA digestion– easy and efficient removal of contaminating DNA
  • NucleoSpin™ Filters (shredders) – efficient sample homogenization and reduction of viscosity
  • Up to 70 μg ready-to-use RNA
  • Parallel purification of genomic DNA by using the NucleoSpin™ RNA/DNA Buffer Set
Applications
  • RNA isolation from cultured cells, tissue (standard protocol)
  • RNA from < 109 bacterial cells (Gram-negative, Gram-positive) or < 108 yeast cells
  • RNA from ≤ 100 μL biological fluids
  • RNA clean-up from reaction mixtures
  • RNA from samples stored in RNAlater™
  • RNA from saliva samples collected with Oragene™ RNA (Genotek)
  • Typical downstream applications: real-time RT-PCR, Northern blotting, primer extension, array technology, RNase protection assays
Especificaciones
Especificaciones
70 μg
QIAcube
Yes
RNA isolation from cultured cells, tissue
NucleoSpin™ RNA Kit
Silica-membrane
Silica Membrane
NucleoSpin™ RNA Kit
12
1 Ea.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • NucleoSpin RNA
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: guanidinium thiocyanate, ethanol (diluted < 20 %) (denaturedwith 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); gu