Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA/Protein, Mini kit for RNA and Protein Purification
Isolate RNA and protein from undivided samples. Macherey Nagel™ NucleoSpin™ RNA/Protein Column Set solves the problem of extracting both protein and RNA from the same sample in parallel.
Marca: Macherey-Nagel™ 740933.50
Descripción
Características
- Aislamiento en paralelo de ARN y proteínas a partir de muestras no divididas
- Sin necesidad de división de las muestras: interpretación fiable de ARN y proteína extraídos de la misma muestra (correlación directa)
- Alta producción e integridad de ARN
- Alto rendimiento proteico independiente del tamaño, localización, modificación, etc. de la proteína.
- Fácil cuantificación de proteínas mediante el ensayo de cuantificación de proteínas MACHEREY-NAGEL
- Minikit completo con filtros NucleoSpin™ (trituradoras) y ADNasa recombinante para
- ARN libre de ADN de alta calidad
Aplicaciones
- Purificación rápida de ARN total y proteína de células cultivadas y tejido
- Perfiles de expresiones génicas, experimentos con ARNip, análisis de organismos transgénicos, detección de fármacos
- Amplio espectro de material inicial probado y proteínas ya detectadas
Especificaciones
Conjunto de columnas NucleoSpin™ RNA/Protein | |
Tubos de recogida de 2 ml, tubos de recogida de 1,5 ml, filtros NucleoSpin™, tampones, sin ARNasa y rDNasa | |
Spin Column |
1Set | |
50 reacciones | |
Para la purificación rápida de ARN total y proteína de células cultivadas y tejido |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: guanidinium thiocyanate,ethanol(diluted< 20 %)/dodecyl sulfate, sodium salt/tris-(2-carboxyethyl)ph