Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ RNA/Protein, Mini kit for RNA and Protein Purification
Isolate RNA and protein from undivided samples. Macherey Nagel™ NucleoSpin™ RNA/Protein Column Set solves the problem of extracting both protein and RNA from the same sample in parallel.
Marca:  Macherey-Nagel™ 740933.250
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12728592
  • 1900.00€ / 250 reacciones
Descripción
Características
  • Aislamiento en paralelo de ARN y proteínas a partir de muestras no divididas
  • Sin necesidad de división de las muestras: interpretación fiable de ARN y proteína extraídos
  • de la misma muestra (correlación directa)
  • Alta producción e integridad de ARN
  • Alto rendimiento proteico independiente del tamaño, localización, modificación, etc. de la proteína.
  • Fácil cuantificación de proteínas mediante el ensayo de cuantificación de proteínas MACHEREY-NAGEL
  • Minikit completo con filtros NucleoSpin™ (trituradoras) y ADNasa recombinante para
  • ARN libre de ADN de alta calidad
Aplicaciones
  • Purificación rápida de ARN total y proteína de células cultivadas y tejido
  • Perfiles de expresiones génicas, experimentos con ARNip, análisis de organismos transgénicos, detección de fármacos
  • Amplio espectro de material inicial probado y proteínas ya detectadas
Especificaciones
Especificaciones
Conjunto de columnas NucleoSpin™ RNA/Protein
Tubos de recogida de 2 ml, tubos de recogida de 1,5 ml, filtros NucleoSpin™, tampones, sin ARNasa y rDNasa
Column Accesory
1Set
250rxns
Para la purificación rápida de ARN total y proteína de células cultivadas y tejido
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: guanidinium thiocyanate,ethanol(diluted< 20 %)/dodecyl sulfate, sodium salt/tris-(2-carboxyethyl)ph
Certificados
Ver productos accesorios