Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Tissue, Mini kit for DNA from cells and tissue
Mini spin kit for purification of DNA from a broad range of samples
Marca:  Macherey-Nagel™ 740952.50
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10498961
  • 212.00€ / 50 reacciones
Alert:
UN 1993, líquido inflamable, n.e.p. (mezcla de 2-propanol) clase química III del grupo de 3 paquetes
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Características
  • Alta recuperación y pureza del ADN
  • Purificación de ADN fiable para obtener resultados reproducibles
  • Más de 16 protocolos de soporte optimizados disponibles: aptos para una gran variedad de materiales de partida
Aplicaciones
  • ADN de tejido (p. ej., colas de ratón)
  • ADN de células (p. ej., células humanas o animales cultivadas, bacterias o levaduras)
  • ADN de muestras clínicas (p. ej., heces, orina o muestras de biopsia)
  • ADN de muestras forenses (p. ej., manchas de sangre seca, cabello, hisopos bucales o colillas de cigarrillos)
  • ADN de tejido FFPE
  • ADN de tarjetas de almacenamiento de muestras de sangre (p. ej., NucleoCard™)
  • Aplicaciones posteriores típicas: PCR multiplex, Southern blotting o reacciones enzimáticas
Spécification
Mostrar más
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Mostrar más
FDS
Documents
Documents
One moment while we fetch your results.
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Tissue, Mini kit for DNA from cells and tissue > N.º de reacciones: 50
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Solo para uso en investigación