Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ Tissue, Mini kit for DNA from cells and tissue
Mini spin kit for purification of DNA from a broad range of samples
Marca: Macherey-Nagel™ 740952.12C
Alertas:
UN 1993, líquido inflamable, n.e.p. (mezcla de 2-propanol) clase química III del grupo de 3 paquetes
Descripción
- Versatile kit for the isolation of genomic DNA from a wide range of different starting materials (cells, tissue, forensic and clinical samples)
- 16 support protocols available in the user manual for highest flexibility
- Highly sensitive membrane for reliable purification of even trace amounts of DNA
- Rapid and easy protocol (20 min./prep excl. lysis)
Especificaciones
Yes | |
Lysis Buffer T1, Buffer B3, Wash Buffer BW, Wash Buffer B5, Elution Buffer BE, Proteinase K, Proteinase Buffer PB, NucleoSpin Blood Columns, User manual | |
NucleoSpin Tissue Kit |
DNA | |
12 Preps | |
12 Pack |
Seguridad y manipulación
- NucleoSpin Tissue
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: guanidine hydrochloride / 2-propanol
Solo para uso en investigación