Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ TriPrep, Mini kit for RNA, DNA, and Protein Purification
Parallel isolation of RNA, DNA and, protein from an undivided sample.
Marca: Macherey-Nagel™ 740966.50
Descripción
miRNA NucleoSpin™ es adecuado para el aislamiento paralelo de ARN pequeño, ARN grande y proteínas.Selectividad superior: purifique su ARN fraccionado por tamaño
Aislamiento de ARN pequeño únicamente (18 a 200 bases) Aislamiento de ARN pequeño (18 a 200 bases) y grande (> 200 bases) en dos fracciones. Aislamiento de ARN total (pequeño y grande en una fracción)
Aislamiento adicional de proteínas totales
Proteína desnaturalizada lista para su uso para análisis en SDS-PAGE y western blot.
Excelente recuperación de ARN, incluso sin análisis de fenol/cloroformo
Lisis con sal caotrópica Procedimiento basado en columnas de centrifugación
Manejo cómodo: equipo completo proporcionado
Filtros NucleoSpin: homogeneización eficaz de muestras. Columnas de eliminación de proteínas NucleoSpin: máxima pureza del ARN. rDNasa: alta eficacia de la digestión en columna del ADN genómico en RT
- Tecnología de membrana de sílice
- Formato: columnas MiniSpin
- Tamaño de muestras: < 107 células cultivadas, < 30 mg de tejido humano/animal; < 50 mg de tejido vegetal, < 150 μl de mezcla de reacción
- Tamaño del fragmento, ARN pequeño: 18 a 200 bases
- Tamaño del fragmento, ARN grande: > 200 bases
- Rendimiento habitual: 10 μg de ARN pequeño; 95 μg de ARN grande de 107 células HeLa
- Capacidad de fijación: 200 μg
- Volumen de elución: de 30 μl a 100 μl
- Tiempo de preparación: < 45 min (6 preparaciones de tejido humano/animal, ARN pequeño y grande); < 35 min (6 preparaciones de tejido humano/animal, solo ARN pequeño)
- ARN pequeño (18 a 200 bases)
- ARN grande (> 200 bases)
- ARN total (ARN pequeño y grande en una fracción), y aísle su fracción proteica total
- Para purificación de ARN pequeño y grande y ARN total y aislamiento de la fracción proteica total.
Especificaciones
Trituradoras | |
1Each | |
Spin Column |
TriPrep NucleoSpin | |
Con tubos de recogida de 2 ml/1,5 ml, filtros NucleoSpin, tampones, rDNasa sin ARNasa | |
Purificación rápida de ARN total, ADN y proteínas a partir de muestras pequeñas y valiosas |
Seguridad y manipulación
- Peligro
Clasificación
- Líquido inflamable Categoría 3
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Sensibilizante respiratorio Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: zinc chloride; guanidinium thiocyanate,ethanol (denatured with 1%IPA/1%MEK, acc.2016/1867/EU); rDNa