Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ TriPrep, Mini kit for RNA, DNA, and Protein Purification
Parallel isolation of RNA, DNA and, protein from an undivided sample.
Marca:  Macherey-Nagel™ 740966.250
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11962262
  • 1950.00€ / 250 reacciones
Descripción
miRNA NucleoSpin™ es adecuado para el aislamiento paralelo de ARN pequeño, ARN grande y proteínas.
Selectividad superior: purifique su ARN fraccionado por tamaño
Aislamiento de ARN pequeño únicamente (18 a 200 bases) Aislamiento de ARN pequeño (18 a 200 bases) y grande (> 200 bases) en dos fracciones. Aislamiento de ARN total (pequeño y grande en una fracción)
Aislamiento adicional de proteínas totales
Proteína desnaturalizada lista para su uso para análisis en SDS-PAGE y western blot.
Excelente recuperación de ARN, incluso sin análisis de fenol/cloroformo
Lisis con sal caotrópica. Procedimiento basado en columnas de centrifugación
Manejo cómodo: equipo completo proporcionado
Filtros NucleoSpin: homogeneización eficaz de muestras. Columnas de eliminación de proteínas NucleoSpin: máxima pureza del ARN. rDNasa: alta eficacia de la digestión en columna del ADN genómico en RT
  • Tecnología de membrana de sílice
  • Formato: columnas MiniSpin
  • Tamaño de muestras: < 10&Superscript_7 células cultivadas, < 30 mg de tejido humano/animal; < 50 mg de tejido vegetal, < 150 μl de mezcla de reacción
  • Tamaño del fragmento, ARN pequeño: 18 a 200 bases
  • Tamaño del fragmento, ARN grande: > 200 bases
  • Rendimiento habitual: 10 μg de ARN pequeño; 95 μg de ARN grande de 10&superscript_7 células HeLa
  • Capacidad de fijación: 200 μg
  • Volumen de elución: de 30 μl a 100 μl
  • Tiempo de preparación: < 45 min (6 preparaciones de tejido humano/animal, ARN pequeño y grande); < 35 min (6 preparaciones de tejido humano/animal, solo ARN pequeño)
  • ARN pequeño (18 a 200 bases)
  • ARN grande (> 200 bases)
  • ARN total (ARN pequeño y grande en una fracción), y aísle su fracción proteica total para purificación de ARN pequeño y grande y ARN total y aislamiento de la fracción proteica total.
Especificaciones
Especificaciones
Conjunto de columnas TriPrep NucleoSpin™
Tubos de recogida de 2 ml, tubos de recogida de 1,5 ml, Filtros NucleoSpin™, tampones, sin ARNasa y rDNasa
Spin Column
1Set
250rxns
Para la purificación rápida de ARN total, ADN y proteínas a partir de muestras pequeñas y valiosas
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • NucleoSpin TriPrep (250)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: zinc chloride, guanidium thiocyanate, ethanol