Learn More
Thermo Scientific™ Nunc™ 384-Well, Non-Treated, Flat-Bottom Microplate
Color: Transparente; Esterilidad: Estéril; Tapa: Con tapa
356.00€ - 973.00€
Especificaciones
Código de barras | Código de barras personalizado disponible |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) |
Tapa | Con tapa |
Área de cultivo | 0,084 cm2/pocillo |
matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | N.° por paquete | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.° de pocillos | N.° por paquete | N.º por caja | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10162881
|
Thermo Scientific™
242757 |
384 | 10 Microplates | 30 Microplates |
356.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10354611
|
Thermo Scientific™
242765 |
96 | 1 Microplates | 30 Microplates |
416.00€
paquete de 30 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10592835
|
Thermo Scientific™
265202 |
384 | 25 Microplates | 100 Microplates |
973.00€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envoi: 23-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
Placas transparentes de poliestireno de 384 pocillos Thermo Scientific™ Nunc con superficies con y sin tratamiento para cultivo celular, las cuales se han optimizado para robótica, lectores de placas y sistemas de manipulación de líquidos. Las microplacas de 384 pocillos permiten la reducción del volumen de reactivos y de muestras, lo que resulta rentable y permite cribar más muestras. Nuestras placas son de alta calidad y permiten obtener resultados fiables y uniformes.
Las placas de poliestireno de 384 pocillos Nunc tienen una forma cuadrada con fondo redondo, lo que elimina la absorción de líquidos.- El poliestireno transparente posee excelentes propiedades ópticas, por lo que es perfecto para las mediciones ópticas.
- El poliestireno sin tratar es hidrófobo, por lo que resulta especialmente adecuado para el crecimiento de los cultivos en suspensión que pueden proliferar y crecer sin fijación.
- Las superficies sin tratar son perfectas para añadir recubrimientos en el laboratorio.
- Tratada para cultivo celular: La superficie tratada para cultivo celular Nunclon Delta es una superficie hidrófila que facilita la fijación y la proliferación celulares.
- Hay disponible codificación personalizada con códigos de barras.
- Volúmenes de trabajo flexibles: 10-100 μl
Especificaciones
Código de barras personalizado disponible | |
Con tapa | |
16 x 24 | |
Transparente | |
Poliestireno | |
De 10 to 100 μL | |
Sin tratar |
Todas las microplacas fabricadas por Nunc cumplen las recomendaciones de American National Standards (ANSI) (ANSI/SBS 1-2004) | |
0,084 cm2/pocillo | |
Nunc™ | |
Microplaca | |
120 μl | |
Estéril | |
Plano |