Learn More
Thermo Scientific™ Placas de Petri muy profundas desechables Nunc™ Lab-Tek™
Cultive hongos, bacterias y otros microorganismos con estas placas de Petri
Marca: Thermo Scientific™ 4031
Descripción
Cultive hongos, bacterias y otros microorganismos con las placas de Petri Thermo Scientific™ Nunc Lab-Tek desechables.
Los productos para cultivo celular Thermo Scientific Nunc ofrecen soluciones para la proliferación y el análisis de células y han sido utilizados por investigadores de todo el mundo desde 1953. Con una amplia gama de áreas y tratamientos de superficies, contamos con productos idóneos para toda tipo de investigaciones, desde las más básicas a las más avanzadas.
- Fomenta la formación de placas de mayor tamaño utilizadas para lograr análisis de detección de bibliotecas más eficientes
- Compatibles con sistemas automatizados
- Estériles; desechables
- Placas de Petri profundas para permitir periodos de cultivo más largos
Información para pedidos:
12 unidades en cada funda de plástico hermética.
Especificaciones
Apilable | |
Desechables | |
Redondo | |
Placa de Petri | |
300 | |
Sí | |
26 pulg |
Plano | |
Poliestireno | |
Estéril | |
0 | |
12 | |
26 mm | |
100 mm |