Learn More
Thermo Scientific™ Cubreobjetos de vidrio con cámara Nunc™ Lab-Tek™
Realice un análisis de imágenes confocales y microscopía de gran aumento con el cubreobjetos de vidrio con cámara Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™.
Marca: Thermo Scientific™ 155411
Descripción
Potencie el crecimiento celular, tiña y examine las células vivas en un único dispositivo. El cubreobjetos de vidrio con cámara Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ con base de vidrio de borosilicato n.º 1 ofrece las características ópticas requeridas para una alta ampliación y análisis de imágenes confocales. Disponible en formatos de 1, 2, 4 y 8 pocillos. La estructura de la cámara superior no se puede quitar del cubreobjetos.
- El cubreobjetos con cámara es perfecto para el análisis de imágenes confocales
- Óptimo para ofrecer una visualización con microscopía invertida de alta potencia
- Cámaras de medios de cultivo de poliestireno no extraíbles aseguradas a un cubreobjetos con cámara de borosilicato de 1,0
- Estéril
Especificaciones
8 | |
Poliestireno | |
Cultivo celular | |
De 0.2 a 0.4 ml | |
Tapa de poliestireno transparente con asa lateral para manipulaciones asépticas | |
57 x 25 mm | |
Transparente |
0.8 cm² | |
Cubreobjetos con cámara de 8 pocillos, con pocillos no extraíbles | |
Borosilicato | |
Entre 0,13 y 0,17 mm | |
16 | |
Estéril |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.