Learn More
Thermo Scientific™ Sistema dNunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™
Potencie el crecimiento celular directamente sobre portaobjetos con el sistema Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™.
Marca:  Thermo Scientific™ 154526
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11387704
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Potencie el crecimiento celular, tiña y examine células directamente sobre el portaobjetos con el sistema Thermo Scientific™ Nunc™ Lab-Tek™ II Chamber Slide™, que consta de una II cámara de medios de poliestireno extraíble unida a un portaobjetos de cristal estándar. La superficie del portaobjetos está especialmente tratada para cultivos celulares adherentes. Disponible en formatos de 1, 2, 4 y 8 pocillos.
  • Complemente estéril, se comercializa en configuraciones de 1, 2, 4 ó 8 pocillos
  • La cubierta con lengüetas se fija sobre la cámara para permitir el intercambio de gases al tiempo que se minimiza la evaporación
  • La herramienta de retirada (incluida) facilita la separación de la cámara del portaobjetos
  • La zona de rotulación Superfrost™ facilita el etiquetado
  • Portaobjetos para microscopio no fluorescente, de vidrio con esquinas redondeadas
  • Adhesivo biocompatible
  • Borde de pocillo hidrófobo e inerte impreso en el portaobjetos
  • Tratado para una excelente fijación y crecimiento de células
  • Separador de portaobjetos incluido en cada paquete
  • Para uso exclusivo en investigación
Incluye:
Herramienta de retirada
Nota:
Superfrost™ es una marca comercial registrada de Erie Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
4
Poliestireno
Cultivo celular
De 0.5 a 1.0 ml
16
Estéril
1,7 cm2
Sistema de cámara de cultivo sobre portaobjetos
Vidrio RS
Tapa de poliestireno transparente con asas en la parte superior y lateral para manipulaciones asépticas
74 x 25 mm
Transparente
Certificados
Promociones
Promociones
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.