Learn More
Thermo Scientific™ Tiras Nunc™ NucleoLink™
Ideal para ensayos de hibridación gracias a la resina resistente al calor. El diseño único de tira de módulo separable ofrece flexibilidad sin errores, una lectura precisa y una limpieza eficiente.
Marca:  Thermo Scientific™ 248259
Código de producto. 15638938
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Ideal para ensayos de hibridación gracias a la resina resistente al calor. El diseño único de las tiras Thermo ScientificTM NuncTM NucleoLinkTM ofrece flexibilidad sin errores; cada pocillo se bloquea en el marco y mantiene la misma altura para proporcionar una lectura precisa y una limpieza eficiente.
Amplíe los límites de sus análisis y evalúe su rendimiento con marcos y tiras idóneas para la unión de nucleótidos (por ejemplo, ADN y ARN) y para ensayos de hibridación.
  • Utilícelo en lugar de aplicar métodos que requieren mucho tiempo, tales como electroforesis en gel y Southern Blot.
  • Idóneo con todos los métodos de detección o medición de tipo “ELISA”.
  • Compatible con los lectores de microplacas estándar.
  • Consta de 1 × 8 tiras ajustadas en un marco con formato de 96 pocillos.
  • Pocillos con forma de V, fondo plano legible y paredes finas (0,35 mm).
  • Resisten temperaturas de -20 °C a +120 °C
  • Volumen de trabajo: Tiras de 100 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tiras separable
234 mm2
Colorimétrico
1440 cajas
Nunc™
Marco
330 μl
100 μl
330 μl
Ensayos de hibridación
12 por bandeja; 120 por bolsa
1440/caja
Placa de tiras
Tira de 8 pocillos
1 x 8
Covalente
Transparente
Polímero termoestable activado
8
Patentado
Redondo
1440 por caja (corresponde a 120 fotogramas)
Ninguno
ADN