Learn More
Thermo Scientific™ Frascos con forma cilíndrica de PETG Nunc™
Aumente la expansión celular y la producción al tiempo que elimina la necesidad de adquirir equipos de producción adicionales o aumentar la plantilla.
212.00€ - 1050.00€
Especificaciones
Color | Transparente |
---|---|
Material | PETG |
Closure Included | Sí |
Graduated | Sí |
Forma | Forma redonda |
Código de producto | Marca | Área de crecimiento celular | Superficie del frasco | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Área de crecimiento celular | Superficie del frasco | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10059702
|
Thermo Scientific™
1060-05 |
1050 cm2 | Suave | 5/funda, 20/caja |
212.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10712974
|
Thermo Scientific™
1060-20 |
1050 cm2 | Suave | 20/caja |
212.00€
paquete de 20 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10263393
|
Thermo Scientific™
1060-85 |
1050 cm2 | Suave | 5/funda, 20/caja |
283.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 03-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10627584
|
Thermo Scientific™
1760-20 |
1700 cm2 | Plisado | 20/caja |
391.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 10-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10385073
|
Thermo Scientific™
1860-22 |
1800 cm2 | Suave | 22/caja |
513.00€
paquete de 22 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10704144
|
Thermo Scientific™
2160-20 |
2100 cm2 | Plisado | 20/caja |
484.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 08-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10551844
|
Thermo Scientific™
2160-05 |
2100 cm2 | Plisado | 5/funda, 20/caja |
513.00€
paquete de 20 |
Fecha estimada de envoi: 21-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
10596895
|
Thermo Scientific™
4260-22 |
4200 cm2 | Plisado | 22/caja |
1050.00€
paquete de 22 |
Fecha estimada de envoi: 21-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||
Descripción
Aumente la expansión celular y la producción al tiempo que elimina la necesidad de adquirir equipos de producción adicionales o aumentar la plantilla gracias a los frascos con forma cilíndrica de copoliéster de polietileno tereftalato (PETG) Thermo Scientific™ Nunc™. El PETG es prácticamente irrompible y ofrece una garantía añadida de que el valioso contenido se mantendrá seguro durante las aplicaciones industriales y de laboratorio, incluidas las vacunas, la expansión de cultivos celulares y la producción de otros elementos biológicos.
Características principales:- Fabricado en PETG, un material extremadamente resistente.
- Se puede congelar hasta -40 °C; admite métodos de liberación celular de congelación/descongelación, con la consiguiente reducción de la dependencia de la tripsina.
- Proporciona soluciones a todas las escalas con una amplia gama de áreas de superficie, desde 1050 cm2 a 4200 cm2
- El cierre ergonómico de acción rápida reduce los esfuerzos requeridos de la muñeca y aumenta la productividad.
- Cada frasco cuenta con un número de lote para poder seguirlo.
- Expansión de cultivos celulares
- Producción de vacunas
- Producción de anticuerpos
Especificaciones
Transparente | |
Sí | |
Forma redonda | |
Cierre ergonómico de acción rápida |
PETG | |
Sí | |
Frasco con forma cilíndrica |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.