Learn More
Thermo Scientific™ Microplaca con fondo en forma de U tratada con Nunclon™ Sphera™ de 96 pocillos
BIOPHARMA
Color: Transparente; Esterilidad: Estéril; Tapa: Con tapa
278.00€ - 1435.00€
Especificaciones
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 300 μl
Tipo Microplaca
Color Transparente
Tratamiento de superficie Tratado con Nunclon Sphera
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca N.° por paquete N.º por caja Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca N.° por paquete N.º por caja Price Quantity & Availability  
15227905
BIOPHARMA
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
174925
1 Microplate 8 Microplates
278.00€
paquete de 8
15396123
BIOPHARMA
View Documents Promotion Details
Thermo Scientific™
174929
5 Microplates 50 Microplates
1435.00€
paquete de 50
Only null left
En stock
Edge
Add to basket
Description
Description
Haga que el trabajo más valioso se convierta en su mejor trabajo. Las microplacas Thermo Scientific™ Nunclon™ Sphera™ presentan una mayor superficie de cultivo celular con un rendimiento probado que refuerza las investigaciones mediante células madre y cultivos celulares. Están disponibles en formatos de una sola placa o varias placas.
Importantes cualidades de la superficie de cultivo Nunclon Sphera:
Optimización de la formación de esferoides
  • Permite a las células crecer en suspensión sin prácticamente fijación celular.
  • Admite muchos tipos de células diferentes y su capacidad para generar esferoides.
  • Permite un crecimiento celular uniforme y repetible.
Crecimiento de cultivos de cáncer en 3D
  • Minimiza la variabilidad y favorece la formación uniforme de esferoides de cáncer que simulan las estructuras en 3D del crecimiento del tumor, lo que ofrece un mejor sistema modelo para estudiar la progresión de las células tumorales y la eficacia de los reactivos anticáncer in vitro
Fomento de la formación de cuerpos embrioides (EB)
  • Demuestra una calidad superior en la formación de cuerpos embrioides de células madre pluripotentes con una diferenciación espontánea mínima.
  • Las células resultantes se pueden diferenciar en las tres capas germinales.
Specifications
Specifications
Poliestireno
Microplaca
Tratado con Nunclon Sphera
96
8 x 12
U
300 μl
Transparente
Estériles
Sin material de origen animal; apirógeno, <0,5 EU/ml de endotoxinas; clase VI de reactividad biológica de la Farmacopea Estadounidense (USP); SAL 10-6; ANSI/SBS 1-2004
Nunc™
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.