Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ 3 a 8 %, Tris-Acetato, 1,0 mm, minigeles de proteínas
Los geles de proteína de Tris-acetato Invitrogen NuPAGE proporcionan una separación excelente de proteínas de alto peso molecular. Son geles de poliacrilamida de alto rendimiento que simulan las condiciones de desnaturalización o nativas del sistema tradicional laemmli.
Marca: Invitrogen™ WG1602BOX
230.04 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24108" para aplicar la oferta.
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Includes: Una caja de 10 geles
Descripción
Los geles de proteína de Tris-acetato Invitrogen NuPAGE proporcionan una separación excelente de proteínas de alto peso molecular. Son geles de poliacrilamida de alto rendimiento que simulan las condiciones de desnaturalización o nativas del sistema tradicional laemmli. La exclusiva formulación de tampón mantiene un pH de funcionamiento bajo durante la electroforesis, lo que da como resultado una resolución superior de proteínas de alto peso molecular en comparación con los geles de tris-glicina SDS-PAGE tradicionales.
Características de los geles de Tris-acetato NuPAGE:
• Alta resolución: los geles ofrecen una separación óptima de proteínas de alto peso molecular
• Mejor integridad de las proteínas: se ha optimizado el proceso de preparación de muestras para ayudar a preservar las proteínas
• Vida útil más larga: los geles se pueden almacenar durante al menos ocho meses
Elija el gel de Tris-acetato NuPAGE adecuado para la separación de proteínas
Obtenga una separación óptima de sus proteínas de alto peso molecular eligiendo la combinación correcta de gel y tampón de desplazamiento. Los geles de proteína de Tris-acetato NuPAGE vienen en una concentración de poliacrilamida del 7 % y un gradiente del 3–8 %. Los geles se suministran en dos tamaños: mini (8 cm x 8 cm) o medio (8,7 cm x 13,3 cm), y 1,0 mm (geles mini y medio) o 1,5 mm (solo formato minigel) de grosor. Los geles de Tris-acetato NuPAGE también se suministran con múltiples formatos de pocillo. Los minigeles se pueden ejecutar mediante nuestra minicelda XCell SureLock (EI0001) o depósito de minigel (A25977). Los geles medios se pueden ejecutar mediante nuestra celda media XCell4 SureLock (WR0100) o, convenientemente, con la celda Bio-Rad Criterion™ usando nuestros adaptadores (WA0999).
Procese sus proteínas en forma nativa o desnaturalizada
Los geles de proteína de Tris-acetato NuPAGE no contienen SDS y se pueden utilizar para separar proteínas en forma nativa o desnaturalizada. Para proteínas desnaturalizadas, recomendamos utilizar el tampón de muestra LDS NuPAGE (NP0007) y el tampón de desplazamiento de Tris-acetato SDS NuPAGE (LA0041). Para proteínas nativas, recomendamos el uso del tampón de muestra nativo de tris-glicina Novex (LC2673) y el tampón de desplazamiento nativo de tris-glicina Novex (LC26720).
Para la transferencia de proteínas a una membrana, recomendamos utilizar el tampón de transferencia NuPAGE (NP00061) para la transferencia húmeda tradicional utilizando el módulo Blot XCell II (EI9051) o el módulo Mini Blot (B1000). También se puede realizar una transferencia semiseca rápida con Invitrogen Power Blotter o una transferencia rápida en seco con el dispositivo de transferencia de gel iBlot 2 (IB210010).
Especificaciones
Sin adaptadores | |
Del 3 al 8% | |
1,0 mm | |
Desnaturalización, nativa | |
De 36 a 500 kDa | |
20 pocillo | |
NuPAGE™ | |
Hielo húmedo | |
13 cm |
Celda media XCell4 SureLock, Depósito de gel SureLock Tandem Midi | |
Midi | |
Tris-acetato | |
Hasta 25 µl | |
Desnaturalización, nativa | |
Peso molecular | |
10 geles/caja | |
Almacenar entre 2 °C y 8 °C. No la congele. | |
8 cm |