Learn More
Masterflex™ Accesorio dentado de nailon
21.65€ - 25.20€
Especificaciones
Material | Nailon |
---|---|
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -46 °C |
Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
Max. Operating Temperature (Metric) | de 121 °C |
Tipo de producto | Racor dentado |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12477250
|
Masterflex™
30615-22 |
12,7mm |
24.45€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12487250
|
Masterflex™
30615-26 |
15,8mm |
24.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12497250
|
Masterflex™
30615-30 |
19,05mm |
25.20€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12437250
|
Masterflex™
30615-06 |
3,17mm |
22.80€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12457250
|
Masterflex™
30615-14 |
6,35 x 6,35mm | N/A | ||||||
12467250
|
Masterflex™
30615-18 |
9,52 x 6,35mm |
23.70€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 02-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Especificaciones
Nailon | |
10 Paq. | |
Racor dentado |
-46 °C | |
de 121 °C |