Learn More
Masterflex™ Adaptadores de tubería hembra NPT de nylon
Diseñados para un montaje rápido y sencillo sin necesidad de utilizar herramientas
Marca: Masterflex™ 31500-40
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Combine estos sencillos y económicos conectores con tubos flexibles.
- Para su uso en aplicaciones de baja presión (normalmente de menos de 2,06 bar [30 psi]).
Especificaciones
Conector de púa × conector NPT(hembra) | |
Óxido de etileno | |
Adaptadores de tubo hembra dentado NPT, nailon 3,18 mm NPT × 3,18 mm DI(1⁄8 pulgadas × 1⁄8 pulgadas), 1,59 mm × 26,19 mm × 15,88 mm (1/16 pulgadas × 1-1/32 pulgadas × 5/8 pulgadas). |
Nailon | |
16 mm |