Learn More
Biodesign™ Nylon CellMicroSieves Square Sheets
Son esterilizables en autoclave y pueden lavarse y reutilizarse de forma continuada
102.00€ - 114.00€
Especificaciones
Tipo | Microcadenas de células |
---|---|
Material | Nailon |
Para utilizar con (aplicación) | Aislamiento de tipos de células específicos de una muestra de tejido disociada |
Formato | Square Sheet |
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de poro | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12934257
|
Biodesign™
N35S |
35 um |
102.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envoi: 12-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
12984257
|
Biodesign™
N8S |
8 um |
114.00€
paquete de 3 |
Fecha estimada de envoi: 15-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
Descripción
Unlike traditional filters, CellMicroSieves™ are a precision woven matrix of pure nylon filaments that is available with pores ranging from 5 μm to 200 μm. CellMicroSieves™ do not wet and contains no dyes, detergents or extractables. Extremely low protein affinity means that cells and proteins will not bind to CellMicroSieves™. They have a wide variety of distinctive uses a specific sized porous screens in the laboratory.
AccessoriesPolypropylene sieve holders (2 piece) holders with adjustable metal tightener or filtration units, type A borosilicate glass with Stainless Steel filter support and aluminum clamp or type B complete polysulfone filtration unit with polypropylene filter support are available. Both filtration units have a 300 mL capacity are autoclavable and reusable.Use sheets and rolls with sieve holders and circles with filtration units to hold securely when processing samples.
- A pure nylon product that is biologically inert, resistant to most acidic or basic conditions and many solvents
- Autoclavable and can be repeatedly washed and reused
- Rapid collection of tissue culture cells without centrifugation
- Isolation of specific cell types from a dissociated tissue sample, allowing only a single type of cell to pass through
- Separation of different sized cells from a mixture of cell types
- Concentration and isolation of cells from a bioreactor
- Prefilter to prevent clogging of final filter
CellMicroSieves™ allow the rapid gentle isolation of cells, organelles or cellular debris.
Especificaciones
Microcadenas de células | |
Nailon | |
Aislamiento de tipos de células específicos de una muestra de tejido disociada | |
Square Sheet |