Learn More
Masterflex™ Accesorios dentados del conector de reducción de nailon
Estos accesorios de reducción dentados rectos económicos conectan fácilmente las trayectorias de fluidos sin necesidad de herramientas. Solo tiene que deslizar los tubos flexibles o la manguera en la púa para crear un sellado seguro.
29.60€ - 90.51€
Especificaciones
Material | Nailon |
---|---|
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -46 °C |
Cantidad de embalaje | 10 Paq. |
Método de esterilización | Óxido de etileno |
Max. Operating Temperature (Metric) | de 121 °C |
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
13254440
|
Masterflex™
30622-28 |
Tubos con DI 1/4 × 1/8 pulg | 10 Paq. |
90.51€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 18-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
15314680
|
Masterflex™
30621-97 |
Tubos con DI 5/8 × 1/4 pulg | 10 Paq. |
29.60€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envoi: 30-10-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
Descripción
- Ideal for low-pressure applications
- Provides good chemical resistance
- Available in a variety of sizes
- No leaks, flow restrictions or costly downtime
- Sterilization by ethylene oxide (ETO) only
- Temperature range from −46° to +121°C
Especificaciones
Nailon | |
10 Paq. | |
de 121 °C |
-46 °C | |
Óxido de etileno | |
Racor dentado |