Learn More
Masterflex™ Accesorios para abrazadera sanitaria de nailon
Compatible con accesorios de metal y plástico de Tri-Clamp™
88.85€ - 106.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
---|---|
Método de esterilización | Autoclave u óxido de etileno (ETO) |
Tipo | Abrazadera sanitaria |
Material | Nailon |
Para utilizar con (equipo) | Accesorios Tri-Clamp |
Código de producto | Marca | Tamaño (imperial) del asa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño (imperial) del asa | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16609882
|
Masterflex™
30508-25 |
2 pulg |
88.85€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 03-09-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
||||
16629882
|
Masterflex™
30508-29 |
4 pulg |
106.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 28-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Excelente resistencia química
- Características de lixiviado bajo
- Esterilizable en autoclave
Specifica
Esterilizable en autoclave | |
Abrazadera sanitaria | |
Accesorios Tri-Clamp |
Autoclave u óxido de etileno (ETO) | |
Nailon | |
Blanco |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto