Learn More
Thermo Scientific Chemicals Clorhidrato de O-acetil-L-carnitina
Agonista colinérgico débil
79.35€ - 279.00€
CAS | 5080-50-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C9H17NO4·HCl |
Sinónimo | Clorhidrato de (R)-3-acetoxi-4-(trimetilamonio)butirato; clorhidrato de éster de acetil L-carnitina |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15474119
|
Thermo Scientific Chemicals
J61536.06 |
5 g |
79.35€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15484119
|
Thermo Scientific Chemicals
J61536.14 |
25 g |
279.00€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
O-Acetyl-L-carnitine hydrochloride is used as a cholinergic agonist that stimulates neuronal response to serotonin and acetylcholine. Acetylcarnitine has antinociceptive activity that may be mediated by enhanced activity of muscarinic cholinergic receptors or mGlu2 glutamate receptors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
5080-50-2 | |
C9H17NO4·HCl | |
Clorhidrato de (R)-3-acetoxi-4-(trimetilamonio)butirato; clorhidrato de éster de acetil L-carnitina |
Especificaciones
Blanco | |
Agonista colinérgico débil | |
C9H17NO4·HCl | |
Clorhidrato de (R)-3-acetoxi-4-(trimetilamonio)butirato; clorhidrato de éster de acetil L-carnitina | |
Reactivo de transducción de la señal | |
4340103 | |
[H+].[Cl-].CC(=O)OC(CC([O-])=O)C[N+](C)(C)C | |
239.70 |
De 2 °C a 8 °C | |
5080-50-2 | |
239,70g/mol | |
Higroscópico | |
Polvo cristalino blanco | |
JATPLOXBFFRHDN-UHFFFAOYNA-N | |
hydrogen 3-(acetyloxy)-4-(trimethylazaniumyl)butanoate chloride |
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Manténgase en frío
- O-Acetyl-L-carnitine Hydrochloride
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: O-Acetyl-L-carnitineHydrochloride