Learn More
Dicloruro de o-ftaloilo, 90 %, resto principalmente ácido ftálico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10157753
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 88-95-9
Número MDL MFCD00000666
Clave InChI FYXKZNLBZKRYSS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo phthaloyl chloride, phthaloyl dichloride, phthalic chloride, phthalyl chloride, phthalic dichloride, phthalic acid dichloride, phthalyl dichloride, 1,2-benzenedicarbonyl dichloride, o-phthaloyl dichloride, phthaloyldichloride
PubChem CID 6955
Nombre IUPAC cloruro de benceno-1,2-dicarbonilo
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)Cl)C(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Phthaloyl dichloride
Nombre de nota Remainder mainly phthalic acid
Punto de fusión 12.0°C
Color Amarillo
Densidad 1.4000g/mL
Punto de ebullición 269.0°C to 271.0°C
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C8H4Cl2O2
Fórmula lineal C6H4(COCl)2
Índice de refracción 1.5674 to 1.5694
Cantidad 500 mL
Beilstein 09, 805
Fieser 01,882; 14,263
Índice Merck 15, 7487
Gravedad específica 1.4
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes. Other solubilities: soluble in ether, decomposes in alcohol
Peso molecular (g/mol) 203.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.02
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Líquido