Learn More
Ohaus™ Junta tórica, tapón adaptador para gradilla de centrífuga de 250 ml, rotores oscilantes Frontier™ R-S4x250/4MI
Se utiliza con tapón de rosca de gradilla de centrífuga para contener el contenido del cubo.
Marca: Ohaus™ 30314902
35.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Adecuado para usar con adaptadores de gradilla de 250 ml para R-4SX250/4MI
- Usar con tapón de rosca de 250 ml
Especificaciones
Adaptador para gradilla de centrífuga de 250ml, rotores oscilantes Frontier™ R-S4x250/4MI, tapón de rosca | |
Junta tórica, gradilla de rotor de 250 ml, 10 por paquete |