Learn More
Cloruro de o-toluoilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10438500
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
CAS: 933-88-0 | C8H7ClO | 154.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 933-88-0
Fórmula molecular C8H7ClO
Peso molecular (g/mol) 154.59
Número MDL MFCD00000668
Clave InChI GPZXFICWCMCQPF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-toluoyl chloride, benzoyl chloride, 2-methyl, o-toluoylchloride, methylbenzoyl chloride, o-methylbenzoyl chloride, 2-toluoyl chloride, o-toluic acid chloride, unii-j9ykn18e7r, o-toluyl chloride, 2-methylbenzoic acid chloride
PubChem CID 70276
Nombre IUPAC cloruro de 2-metilbenzoilo
SMILES CC1=CC=CC=C1C(Cl)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material o-Toluoyl chloride
Nombre de nota 99%
Color Rosa a amarillo
Densidad 1.1800g/mL
Punto de ebullición 88°C to 90°C (12.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4COCl
Índice de refracción 1.5540 to 1.556
Cantidad 100 g
Beilstein 09, 464
Gravedad específica 1.18
Información de solubilidad Solubility in water: decomposes
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.6
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • o-Toluoyl chloride
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.