Learn More
Cole Parmer Comprobador de bolsillo resistente al agua Oakton pHTestr™ 30 con kit de calibración
El comprobador de bolsillo impermeable Oakton pHTestr™ 30 con kit de calibración presenta un diseño compacto y versátil que funciona en un entorno de campo o laboratorio.
Marca:  Cole Parmer 35634-90
Código de producto. 16627105
  • 215.00€ / 1 set
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 13-08-2025
Descripción
El pHTestr 30 resistente al agua es ideal para aplicaciones al aire libre, como tomar medidas de pH en lagos y arroyos. Diseñado para flotar en el agua, incluso puede conectar una línea a la carcasa para recuperarlo fácilmente. La carcasa del sensor Valox es resistente a la mayoría de productos químicos.
  • Ideal para aplicaciones al aire libre, como realizar mediciones de pH en lagos y arroyos.
  • La carcasa del sensor Valox es resistente a la mayoría de productos químicos
  • Precisión de pH de 0,01 junto con pH doble y visualización de temperatura de C o F seleccionable
  • Sensores de electrodo de unión doble reemplazables
  • La carcasa con clasificación IP67 se coloca plana sobre la mesa y flota en el agua
  • Sensor reemplazable para un fácil mantenimiento.
  • El sensor de electrodo de doble unión aborda aguas residuales y soluciones que contienen sulfuros, metales pesados y TRIS.
  • El sensor de electrodo ofrece una unión Kynar™ resistente a obstrucciones y una bombilla de pH de vidrio empotrada para evitar roturas.
  • El teclado hace clic para confirmar el funcionamiento y permite el acceso a una variedad de funciones.
  • Calibre hasta tres puntos de pH con el reconocimiento automático del tampón en los tampones estándar de EE. UU. y NIST.
  • Las características adicionales incluyen una compensación automática de la temperatura (ATC), función de retención, función de apagado automático, mensajes de error de autodiagnóstico y un indicador de duración de la batería de tres segmentos.
  • El kit del medidor agrega: dos bolsas de un solo uso de pH 4,01, pH 7,00, tampón de pH 10,0 y solución de enjuague, un frasco de muestra y un maletín de transporte resistente.
  • Pantalla LCD
  • Intervalo de pH: Desde 0 hasta 14
  • Resolución de pH: 0,01/0,1
  • Exactitud del pH: ±0,01 pH
  • Reconocimiento de tampón: NIST y EE. UU.
  • Intervalo de temperatura: De -5 a 50 °C
  • Compensación automática de la temperatura
  • Resistente al agua
  • Incluye 4 baterías A76
  • Diámetro: 1,5 in (3,81 cm)
Especificaciones
Especificaciones
Hasta 3 puntos
3
Comprobador de bolsillo