Learn More
Octafluoronaftaleno, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7025954
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24112
CAS: 313-72-4 | C10F8 | 272.097 g/mol
It is a important organic intermediate. It can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un importante intermediario orgánico. Puede usarse en productos agroquímicos, productos farmacéuticos y colorantes.
Solubilidad
Insoluble en agua. Soluble en tolueno, casi transparente.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 313-72-4
Fórmula molecular C10F8
Peso molecular (g/mol) 272.097
Número MDL MFCD00014307
Clave InChI JDCMOHAFGDQQJX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octafluoronaphthalene, perfluoronaphthalene, naphthalene, octafluoro, octafluoronapthalene, octafiuoronaphthalene, acmc-1cr7y, octafluoronaphthalene 1g, octafluoronaphthalene radical anion
PubChem CID 67564
Nombre IUPAC 1,2,3,4,5,6,7,8-octafluoronaftaleno
SMILES C12=C(C(=C(C(=C1F)F)F)F)C(=C(C(=C2F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octafluoronaphthalene
Punto de fusión 84°C to 89°C
Punto de ebullición 209°C
Cantidad 1 g
Beilstein 1915630
Información de solubilidad Insoluble in water. Solubility in toluene,almost transparent.
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.1
Porcentaje de pureza 96%