Learn More
Cloruro de octanoil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7043931
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 111-64-8 | C8H15ClO | 162.657 g/mol
Octanoyl chloride is used to produce adhesives. It is used as an acylating agent for a variety of compounds such as sugars (e.g. Sucrose, aromatic compounds (e.g. Anisole and monoglycerides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El cloruro de octanoil se utiliza para producir adhesivos. Se utiliza como agente acilante para una variedad de compuestos como azúcares (por ejemplo, Sacarosa), compuestos aromáticos (por ejemplo, Anisol) y monoglicéridos.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos (acetona, cloroformo, tolueno y THF). Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Incompatible con bases, alcoholes, aminas y oxidantes. Almacenar lejos del alcohol y las aminas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-64-8
Fórmula molecular C8H15ClO
Peso molecular (g/mol) 162.657
Número MDL MFCD00000766
Clave InChI REEZZSHJLXOIHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo capryloyl chloride, caprylyl chloride, n-octanoyl chloride, caprylic acid chloride, octanoic acid chloride, octanoic chloride, octanoylchloride, ccris 5990, caprylic chloride, octanoyl-chloride
PubChem CID 8124
Nombre IUPAC cloruro de octanoilo
SMILES CCCCCCCC(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Octanoyl chloride
Punto de fusión -63°C
Densidad 0.942
Punto de ebullición 195°C
Temperatura de inflamación 80°C (176°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.435
Cantidad 100 mL
Número UN UN3265
Beilstein 635917
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in organic solvents (acetone,chloroform,toluene,THF). Hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.66
Porcentaje de pureza 99%