Learn More
Macherey-Nagel™ Octyl Phase Polygosil™ C8
Marca:  Macherey-Nagel™ 711300.100
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10276261
  • 1855.00€ / 100 g
Especificaciones
5 μm
Cromatografía líquida
Fases C8 de Polygosil
60 Å
100 g