Learn More
OFD1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 22851-1-AP-150UL
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16892105
  • 410.00€ / 150 microlitros
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
This antibody recognize all the isoforms of OFD1. The 43 kDa is isoform 2. The ∽80 kDa band is unknown.
This gene is located on the X chromosome and encodes a centrosomal protein. A knockout mouse model has been used to study the effect of mutations in this gene. The mouse gene is also located on the X chromosome, however, unlike the human gene it is not subject to X inactivation. Mutations in this gene are associated with oral-facial-digital syndrome type I and Simpson-Golabi-Behmel syndrome type 2. Many pseudogenes have been identified; a single pseudogene is found on chromosome 5 while as many as fifteen have been found on the Y chromosome.
Especificaciones
Especificaciones
OFD1
Polyclonal
Unconjugated
OFD1
71 7A, CXorf5, OFD1, oral facial digital syndrome 1, Protein 71 7A, SGBS2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
8481
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.29 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O75665
OFD1
OFD1 Fusion Protein Ag18898
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis