Learn More
OHAUS™ Kit de cables para impresora térmica compacta
Para su uso con balanzas Explorer, Voyager, MB200, Adventurer, AP, Voyager pro y Explorer Pro.
Marca: OHAUS™ 80252580
103.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El cable RS232 y el adaptador conectan la impresora térmica compacta a las balanzas.
Especificaciones
Impresora térmica para Explorer, Voyager, MB20 |
Título del producto
OHAUS™ Kit de cables para impresora térmica compacta > Kit de cable RS232 y adaptador para impresora térmica 80251992 y balanzas
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido