Learn More
Macherey-Nagel™ Papel reactivo de aceite
Permite la detección rápida, fiable y cualitativa de contaminaciones de aceite de agua y suelo. La sensibilidad de los papeles reactivos de aceite Macherey Nagel™ depende en gran medida de la naturaleza de los respectivos hidrocarburos.
Marca:  Macherey-Nagel™ 90760
Código de producto. 10132251
  • 44.60€ / paquete de 100
Edge
Descripción
Descripción
Allows the rapid, reliable and qualitative detection of oil contaminations of water and soil. Macherey Nagel™ Oil Test Papers' sensitivity largely depends on the nature of the respective hydrocarbon.
  • Para pruebas de detección del suelo: presione el papel firmemente contra el suelo que se va a probar y enjuáguelo con agua limpia.
  • Para pruebas de detección de agua: mueva el papel hacia delante y hacia atrás en la muestra varias veces.
  • En el caso de hidrocarburos volátiles, la reacción del color del papel reactivo debe evaluarse inmediatamente.
Especificaciones
Especificaciones
De azul pálido a azul oscuro
Determinación de contaminación del aceite
Papel de prueba cualitativa
Tira
100/paq.