Learn More
Sartorius™ Juego de pesas de línea de comprobación de clase F1 de OIML sin certificado
Incluye las mismas características y propiedades que las pesas individuales de esta serie, junto con los correspondientes errores máximos permitidos. El juego de pesas de línea de comprobación de clase F1 de OIML de Sartorius™ sin certificado se suministra con guantes, pinzas y cepillo en una caja de plástico de alta calidad
en la oferta - 1450.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Juego de pesas de línea de comprobación |
---|---|
Clasificación | OIML Clase F1 |
Código de producto | Marca | Masa | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Masa | Material | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11363354
|
Sartorius™
YCS01-253-AC-00 |
De 1 mg a 500 mg | Aluminio (1 a 5 mg), alpaca (10 a 500 mg) |
326.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11333354
|
Sartorius™
YCS31-513-AC-00 |
De 1 g a 100 g | Acero inoxidable especial |
672.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11323374
|
Sartorius™
YCS31-613-AC-00 |
De 1 g a 1 kg | Acero inoxidable especial |
1450.00€
cada uno |
Fecha estimada de envoi: 20-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||
11303384
|
Sartorius™
YCS31-653-AC-00 |
De 1 g a 5 kg | Acero inoxidable especial |
en la oferta
cada uno |
N/A | ||||
Descripción
Values 1 to 5mg:
Aluminum leaf weights with density of 2,650 kg/m3
Values of 10 to 500mg:
Nickel silver construction with density of 8,600 kg/m3.
Values of 1g and higher:
Polished, special stainless steel knob weights with density of 7,950kg/m3
- Highly corrosion resistant
- Non-magnetizable
- Tolerances comply with OIML R111-1
- Includes sturdy plastic carry case
Especificaciones
Juego de pesas de línea de comprobación | |
OIML Clase F1 |