Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica de ácido oleoil-L-alfa-lisofosfatídico
CAS: 22556-62-3 | C21H40NaO7P, C21H40NaO7P | 458.51 g/mol
186.00€ - 460.00€
CAS 22556-62-3
Fórmula molecular C21H40NaO7P
Sinónimo Sal sódica de ácido 1-o-9Z-octadecenoil-sn-gliceril-3-fosfórico; ácido lisofosfatidico
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
15408359
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J66836.#0
5 mg
186.00€
5 miligramos
15418359
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Chemicals
J66836.MB
25 mg
460.00€
25 miligramos
Descripción
Descripción
It is an endogenous agonist for LPA1 and LPA2 receptors. LPA does not induce angiogenesis, but has effects on endothelial cell physiology that are similar to those of sphingosine 1-phosphate. Induces cell migration of cancer and non-cancer cells. LPA has also been described to potentiate acetylchloine receptor currents by G-protein-mediated activation of Ca2+-dependent/independent protein kinase C.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
22556-62-3
C21H40NaO7P
Sal sódica de ácido 1-o-9Z-octadecenoil-sn-gliceril-3-fosfórico; ácido lisofosfatidico
Especificaciones
Blanco a blanquecino
22556-62-3
458,5
Sensible al aire y la luz; higroscópico
Sal sódica de ácido oleoil-L-alfa-lisofosfatídico
XGRLSUFHELJJAB-UHFFFAOYNA-M
sodium 3-(hydrogen phosphonatooxy)-2-hydroxypropyl octadec-9-enoate
De - 30 °C a - 10 °C
C21H40NaO7P
Sal sódica de ácido 1-o-9Z-octadecenoil-sn-gliceril-3-fosfórico; ácido lisofosfatidico
Soluble en agua hasta 5 mg/ml con administración de ultrasonidos
Sólido ceroso o polvo
[Na+].CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(O)COP(O)([O-])=O
458.51
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Recommended Storage : Almacenar a -20°C