Learn More
Alcohol oleílico, aprox. 60 %, técnico, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-3758607 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 LT
25 litros
CAS: 143-28-2 | C18H36O | 268.49 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-28-2
Fórmula molecular C18H36O
Peso molecular (g/mol) 268.49
Número MDL MFCD00002993
Clave InChI ALSTYHKOOCGGFT-KTKRTIGZSA-N
Sinónimo oleyl alcohol, cis-9-octadecen-1-ol, z-octadec-9-en-1-ol, ocenol, conditioner 1, dermaffine, lancol, novol, oceol, oleol
PubChem CID 5284499
ChEBI CHEBI:73504
Nombre IUPAC (9Z)-octavec-9-en-1-ol
SMILES CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oleyl alcohol
Punto de fusión 5.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.8400g/mL
Punto de ebullición 207.0°C (13.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 170°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 60% Typical (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)7CH=CH(CH2)8OH
Índice de refracción 1.4590 to 1.4640
Cantidad 1 L
Beilstein 01, 453
Índice Merck 15, 6924
Gravedad específica 0.84
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether, soluble in warbontetrachloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 268.47
Porcentaje de pureza ca. 60%
Grado Técnico
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Oleyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.