Learn More
Nitritex™ Guantes de nitrilo extralargo Omega Nitrex™
Código de producto. 12811276
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Provides full arm protection. Nitritex™ Omega Nitrex™ Extra Length Nitrile Gloves is a shoulder-length, ambidextrous glove with a beaded cuff, smooth surface, good puncture resistance and outstanding chemical resistance.
  • Hasta el hombro (530 mm) para proporcionar protección cuando se requiere una cobertura total del brazo
  • El nitrilo es resistente a una gran variedad de productos químicos.
  • El puño con reborde facilita la colocación y aumenta la estabilidad en el brazo.
  • Superficie lisa con una excelente resistencia a las perforaciones
  • Sin polvo ni látex para eliminar las alergias de tipo I al látex
  • Envase en caja dispensadora con 40 guantes de extracción fácil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Cumple con las normas sobre guantes EN 420:2003 y EN 374 (partes 1, 2 y 3:2003).
Clasificación EPI de categoría 3 y de uso médico de clase I
Color Blanco
Desechables Sí
Acabado exterior Suave
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración hasta el hombro
Tamaño M
Esterilidad No estéril
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Tipo de empaquetado caja dispensadora
Cantidad 40/caja
Resistente a Una amplia gama de productos químicos
Serie Omega Nitrex
Longitud (imperial) 21 in
Longitud (métrico) 530 mm