Learn More
Nitritex™ Guantes de nitrilo extralargo Omega Nitrex™
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
M
L
XL
Descripción
- Hasta el hombro (530 mm) para proporcionar protección cuando se requiere una cobertura total del brazo
- El nitrilo es resistente a una gran variedad de productos químicos
- El puño con reborde facilita la colocación y aumenta la estabilidad en el brazo
- Superficie lisa con una excelente resistencia a las perforaciones
- Sin polvo y sin látex para eliminar las alergias de tipo I al látex
- Caja dispensadora de extracción fácil con 40 guantes
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Cumple con la norma para guantes EN 420:2003 y EN 374 (apartados 1, 2 y 3:2003) |
Clasificación | Guante de uso médico de clase I y Cat. 3 PPE |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Acabado exterior | Suave |
Hand | Ambidiestro |
Latex Free | Sí |
Material | Nitrilo |
En polvo | sin polvo |
Tipo de producto | Guante de exploración hasta el hombro |