Learn More
Integra Biosciences™ Adaptador de un canal
Marca:  Integra Biosciences™ 155504
Código de producto. 10237511
  • 16.00€ / cada uno
Fecha estimada de envoi: 23-05-2025
Explore más ofertas especiales
Descripción
El conjunto de operador manual VACUBOY consta de: operador manual VACUBOY, soporte, adaptador de caucho para pipetas Pasteur, adaptador de aspiración de acero inoxidable de 1 canal de 40 mm, adaptador de aspiración de acero inoxidable de 8 canales de 40 mm, adaptador de aspiración de plástico de 1 canal para puntas desechables, adaptador de aspiración de plástico de 1 canal para puntas desechables con mecanismo de expulsión, adaptador de aspiración de plástico de 8 canales para puntas desechables con mecanismo de expulsión. Se puede utilizar con sistema de vacío VACUSAFE Comfort. Completa gama de accesorios disponibles. Permite desechar los residuos líquidos de forma fiable, precisa y cómoda:
  • Con un volumen dosificado con precisión
  • Sin goteo
  • Reducen el riesgo de contaminación
  • Sin causar fatiga
  • Ahorro de energía, el operador manual – el corazón del sistema – se puede operar como un aspirador de un solo o de 8 canales
  • Todas las piezas en contacto con líquidos son esterilizables en autoclave