Learn More
Hamilton™ Conjuntos de tubos montados de un cono
Proporciona una gran variedad de soluciones de conexión en el laboratorio.
Marca: Hamilton™ 90669
52.00 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Accesorio fabricado de CTFE
- Tubos fabricados de PTFE
- Para luers femeninos
- Una variedad de calibres y longitudes disponibles
Especificaciones
Conjunto de tubos | |
1/paq. | |
Conexiones de calibre 19 | |
19 G |
Luer hembra | |
CTFE (racor), PTFE (tubo) | |
Personalizado |